tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate, 2,8-Diazaspiro[4.5]decane, N2-BOC protected
OR16902-500MG OR16902-250MG
APOSOR16902-500MGEA 146 EUR
APOSOR16902-500MG APOSOR16902-250MG
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06739056
CAS nummer: 336191-17-4