2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Phenoxypyridine-4-carboxylic acid
OR16904-1G OR16904-500MG OR16904-250MG OR16904-100MG OR16904-2.5G OR16904-5G
APOSOR16904-1GEA 250 EUR
APOSOR16904-1G APOSOR16904-500MG APOSOR16904-250MG APOSOR16904-100MG APOSOR16904-2.5G APOSOR16904-5G
2-Phenoxyisonicotinic acid 97%
2-Phenoxyisonicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215.21 g/mol
Smeltpunt: 240…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09414712
CAS nummer: 51362-08-4