Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16912-10G OR16912-1G OR16912-5G
APOSOR16912-10GEA 523 EUR
APOSOR16912-10G APOSOR16912-1G APOSOR16912-5G
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Formule: C₁₇H₁₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03847881
CAS nummer: 142717-44-0