tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected
OR1692-1G OR1692-5G
APOSOR1692-1GEA 30.8 EUR
APOSOR1692-1G APOSOR1692-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864712
CAS nummer: 914349-07-8