Iodoethane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16933-100G OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA 87.6 EUR
APOSOR16933-100G APOSOR16933-500G
Iodoethane 98%
Iodoethane
Formule: C₂H₅I
Kookpunt: 69…73 °C
Smeltpunt: –108 °C
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001091
CAS nummer: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3,III