Iodotrimethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16935-100G OR16935-250G
APOSOR16935-100GEA 87.6 EUR
APOSOR16935-100G APOSOR16935-250G
Iodotrimethylsilane
Iodotrimethylsilane
Formule: C₃H₉ISi
Kookpunt: 105…106 °C
Dichtheid: 1,406 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –2 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00001028
CAS nummer: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II