Allyl bromide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
OR16937-250G OR16937-1KG
APOSOR16937-250GEA 87.6 EUR
APOSOR16937-250G APOSOR16937-1KG
Allyl bromide 99%
Allyl bromide
Formule: C₃H₅Br
Kookpunt: 70…71 °C
Smeltpunt: –119 °C
Dichtheid: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –1 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000244
CAS nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3+6.1,I