6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16939-100G OR16939-25G OR16939-5G
APOSOR16939-100GEA 433 EUR
APOSOR16939-100G APOSOR16939-25G APOSOR16939-5G
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460056
CAS nummer: 63744-22-9