tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1695-1G OR1695-5G
APOSOR1695-1GEA 139 EUR
APOSOR1695-1G APOSOR1695-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 96%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 914349-08-9