Iron(III) citrate hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ferric citrate
OR16950-1KG OR16950-250G
APOSOR16950-1KGEA 164 EUR
APOSOR16950-1KG APOSOR16950-250G
Iron(III) citrate hydrate
Iron(III) citrate hydrate
Formule: C₆H₅FeO₇·xH₂O
MW: 244.948 g/mol (anhy)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149615
CAS nummer: 334024-15-6
EINECS: 222-536-6