Tetrabutylammonium acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetra-n-butylammonium acetate
OR16951-100G OR16951-500G OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA 29.2 EUR
APOSOR16951-100G APOSOR16951-500G APOSOR16951-1KG
Tetrabutylammonium acetate 98%
Tetrabutylammonium acetate
Formule: C₁₈H₃₉NO₂
MW: 301.51 g/mol
Smeltpunt: 95…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043208
CAS nummer: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8