1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16966-1G OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA 0 EUR
APOSOR16966-1G APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₈H₁₇ClN₂
Kookpunt: 85…87 °C/7mmHg
Smeltpunt: –23…–22 °C
Dichtheid: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 104-16-5
EINECS: 203-181-6