1,9-Nonanediol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16970-100G OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA 26.3 EUR
APOSOR16970-100G APOSOR16970-500G
1,9-Nonanediol 98%
1,9-Nonanediol
Formule: C₉H₂₀O₂
Kookpunt: 177 °C/15mmHg
Smeltpunt: 45…47 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002991
CAS nummer: 3937-56-2