4-(Methylamino)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16971-25G OR16971-5G
APOSOR16971-25GEA 69.2 EUR
APOSOR16971-25G APOSOR16971-5G
4-(Methylamino)benzonitrile
4-(Methylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Smeltpunt: 87…91 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016381
CAS nummer: 4714-62-9