3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
OR16972-1G OR16972-25G OR16972-5G
APOSOR16972-1GEA 22 EUR
APOSOR16972-1G APOSOR16972-25G APOSOR16972-5G
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
Formule: C₁₅H₂₂O
MW: 218.34 g/mol
Kookpunt: 130…132 °C/5mmHg
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026298
CAS nummer: 17610-00-3