4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 29.2 EUR
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅IN₂O₂
Smeltpunt: 241…242 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00461121
CAS nummer: 75092-30-7