(Iodomethyl)cyclopentane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16976-1G OR16976-250MG
APOSOR16976-1GEA 55.5 EUR
APOSOR16976-1G APOSOR16976-250MG
(Iodomethyl)cyclopentane 98%
(Iodomethyl)cyclopentane
Formule: C₆H₁₁I
MW: 210.06 g/mol
Kookpunt: 156…158 °C
Dichtheid: 1.604 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03453190
CAS nummer: 27935-87-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III