4(3H)-Pyrimidinone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
OR16979-5G OR16979-25G OR16979-100G OR16979-500G OR16979-1KG
APOSOR16979-5GEA 22 EUR
APOSOR16979-5G APOSOR16979-25G APOSOR16979-100G APOSOR16979-500G APOSOR16979-1KG
4(3H)-Pyrimidinone 98%
4(3H)-Pyrimidinone
Formule: C₄H₄N₂O
Smeltpunt: 166…169 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006664
CAS nummer: 4562-27-0
EINECS: 224-932-4