3-Amino-o-cresol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-2-methylphenol, 1-Amino-3-hydroxy-2-methylbenzene, 3-Hydroxy-2-methylaniline, 2-Amino-6-hydroxytoluene
OR16980-25G OR16980-5G
APOSOR16980-25GEA 398 EUR
APOSOR16980-25G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-cresol
3-Amino-o-cresol
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 129…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007787
CAS nummer: 53222-92-7