2-Nitro-m-toluidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methyl-2-nitroaniline
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 26.3 EUR
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.1500 g/mol
Smeltpunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00074851
CAS nummer: 601-87-6