Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16983-100G OR16983-25G OR16983-500G
APOSOR16983-100GEA 49.7 EUR
APOSOR16983-100G APOSOR16983-25G APOSOR16983-500G
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Bis(4-nitrophenyl)carbonate
Formule: C₁₃H₈N₂O₇
Smeltpunt: 136…139 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007322
CAS nummer: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4