4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 22 EUR
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Smeltpunt: 196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020382
CAS nummer: 50685-26-2