Hydroxyterephthalic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16986-1G OR16986-5G OR16986-25G
APOSOR16986-1GEA 52.6 EUR
APOSOR16986-1G APOSOR16986-5G APOSOR16986-25G
Hydroxyterephthalic acid 97%
Hydroxyterephthalic acid
Formule: C₈H₆O₅
Smeltpunt: 312…317 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835368
CAS nummer: 636-94-2