α-Bromo-o-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16987-1G OR16987-25G OR16987-5G
APOSOR16987-1GEA 58.4 EUR
APOSOR16987-1G APOSOR16987-25G APOSOR16987-5G
α-Bromo-o-toluic acid 97%
α-Bromo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00090420
CAS nummer: 7115-89-1
UN: 3261
ADR: 8,II