2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16993-1G OR16993-250MG OR16993-5G
APOSOR16993-1GEA 121 EUR
APOSOR16993-1G APOSOR16993-250MG APOSOR16993-5G
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₂BrCl₂NO₂
Smeltpunt: 200…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411637
CAS nummer: 343781-56-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable