4,6-Dihydroxynicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16997-1G OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA 67.2 EUR
APOSOR16997-1G APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₄
Smeltpunt: 309…311 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234168
CAS nummer: 5466-62-6