2,5-Dichloropyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16998-1G OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA 64.3 EUR
APOSOR16998-1G APOSOR16998-250MG
2,5-Dichloropyrazine
2,5-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04117886
CAS nummer: 19745-07-4