2-Hydroxyethylurea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17003-100G OR17003-250G OR17003-500G
APOSOR17003-100GEA 132 EUR
APOSOR17003-100G APOSOR17003-250G APOSOR17003-500G
2-Hydroxyethylurea
2-Hydroxyethylurea
Formule: C₃H₈N₂O₂
Smeltpunt: 164…169 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059080
CAS nummer: 2078-71-9