3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17010-1G OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA 62.9 EUR
APOSOR17010-1G APOSOR17010-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Smeltpunt: 143…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002177
CAS nummer: 1891-95-8