Trimethylsilane 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 636 EUR
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimethylsilane 99.99%
Trimethylsilane
Formule: C₃H₁₀Si
Kookpunt: 6,7 °C
Dichtheid: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039791
CAS nummer: 993-07-7
UN: 3161
ADR: 2.1,