trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17015-1G OR17015-25G OR17015-5G
APOSOR17015-1GEA 22 EUR
APOSOR17015-1G APOSOR17015-25G APOSOR17015-5G
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₈H₁₈N₂
Kookpunt: 78…80 °C/18mmHg
Dichtheid: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001702
CAS nummer: 67579-81-1
UN: 2735
ADR: 8,II