3-Bromo-p-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
OR17017-1G
OR17017-25G
OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA
22
EUR
APOSOR17017-1G
APOSOR17017-25G
APOSOR17017-5G
3-Bromo-p-cresol 98%
3-Bromo-p-cresol
Formule:
C₇H₇BrO Smeltpunt: 54…57 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08273793 CAS nummer: 60710-39-6 |