3-Amino-4-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17019-1G OR17019-5G
APOSOR17019-1GEA 36.6 EUR
APOSOR17019-1G APOSOR17019-5G
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01806270
CAS nummer: 6968-22-5