4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-bromo-2-chloropyridin-4-amine, 5-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 5-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
OR17025-1G OR17025-500MG OR17025-2.5G OR17025-10G OR17025-25G
APOSOR17025-1GEA 0 EUR
APOSOR17025-1G APOSOR17025-500MG APOSOR17025-2.5G APOSOR17025-10G APOSOR17025-25G
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09037459
CAS nummer: 857730-21-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III