2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Methyl(pyridin-2-yl)amino)ethanol, N-Methyl-N-(2-pyridyl)ethanolamine, 2-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamino]pyridine
OR17029-1G OR17029-5G
APOSOR17029-1GEA 0 EUR
APOSOR17029-1G APOSOR17029-5G
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Formule: C₈H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02667633
CAS nummer: 122321-04-4