5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17049-1G OR17049-5G
APOSOR17049-1GEA 90.6 EUR
APOSOR17049-1G APOSOR17049-5G
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Smeltpunt: 308…310 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05170031
CAS nummer: 374064-01-4