4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17050-1G OR17050-250MG
APOSOR17050-1GEA 70.1 EUR
APOSOR17050-1G APOSOR17050-250MG
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052618
CAS nummer: 801315-74-2