tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 29.2 EUR
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂
Smeltpunt: 171…172 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114657
CAS nummer: 219503-81-8