4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17054-1G OR17054-5G
APOSOR17054-1GEA 78.9 EUR
APOSOR17054-1G APOSOR17054-5G
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅IN₄
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13619882
CAS nummer: 163622-50-2