2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17058-1G OR17058-250MG OR17058-5G
APOSOR17058-1GEA 162 EUR
APOSOR17058-1G APOSOR17058-250MG APOSOR17058-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₆H₆N₄O
Smeltpunt: 323…324 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033259
CAS nummer: 7355-55-7