p-Toluonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1709-1KG OR1709-250G OR1709-50G
APOSOR1709-1KGEA 380 EUR
APOSOR1709-1KG APOSOR1709-250G APOSOR1709-50G
p-Toluonitrile 97%
p-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
Kookpunt: 217 °C
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001827
CAS nummer: 104-85-8