4-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-cyanopyridine
OR17101-100G OR17101-5G OR17101-25G
APOSOR17101-100GEA 935 EUR
APOSOR17101-100G APOSOR17101-5G APOSOR17101-25G
4-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
4-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
Smeltpunt: 87…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04065805
CAS nummer: 62150-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III