4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17109-1G OR17109-500MG
APOSOR17109-1GEA 676 EUR
APOSOR17109-1G APOSOR17109-500MG
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₇NO₄S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14560533
CAS nummer: 2592-14-5