4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
5-Bromo-2-iodobenzyl bromide
OR17110-1G
OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA
92.1
EUR
APOSOR17110-1G
APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Formule:
C₇H₅Br₂I Kookpunt: 335 °C/760mmHg Smeltpunt: 83…85 °C Vlampunt: 156 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12025360 CAS nummer: 495414-06-7 UN: 1759 ADR: 8,III |