Methanesulphonic anhydride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR17123-100G
OR17123-500G
APOSOR17123-100GEA
48.3
EUR
APOSOR17123-100G
APOSOR17123-500G
Methanesulphonic anhydride 98%
Methanesulphonic anhydride
Formule:
C₂H₆O₅S₂ Kookpunt: 125 °C/4mmHg Smeltpunt: 64…67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007556 CAS nummer: 7143-01-3 EINECS: 230-442-1 UN: 3261 ADR: 8,III |