1,4-Dibromobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17127-1KG OR17127-250G OR17127-2KG
APOSOR17127-1KGEA 33.7 EUR
APOSOR17127-1KG APOSOR17127-250G APOSOR17127-2KG
1,4-Dibromobenzene 99%
1,4-Dibromobenzene
Formule: C₆H₄Br₂
Kookpunt: 219…220 °C
Smeltpunt: 83…90 °C
Dichtheid: 1,841 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000089
CAS nummer: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III