4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 213 EUR
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
MW: 241.12 g/mol
Smeltpunt: 266…268 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190674
CAS nummer: 131076-14-7