Benzil dioxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diphenylglyoxime
OR17131-100G OR17131-25G
APOSOR17131-100GEA 144 EUR
APOSOR17131-100G APOSOR17131-25G
Benzil dioxime
Benzil dioxime
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240.26 g/mol
Smeltpunt: 237…240 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002113
CAS nummer: 23873-81-6
EINECS: 245-921-0