2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR17204-1G OR17204-100MG OR17204-5G
APOSOR17204-1GEA 242 EUR
APOSOR17204-1G APOSOR17204-100MG APOSOR17204-5G
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Smeltpunt: 161…162 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09607735
CAS nummer: 1195995-72-2