2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-chloro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
OR17206-5G OR17206-25G
APOSOR17206-5GEA 55.5 EUR
APOSOR17206-5G APOSOR17206-25G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11856048
CAS nummer: 1003845-08-6